Methyl pentafluorobut-3-enoate 94%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC5134L-1G
APOSPC5134L-1GEA 415 EUR InStock
APOSPC5134L-1G
Methyl pentafluorobut-3-enoate 94%
Methyl pentafluorobut-3-enoate
Formel: C₅H₃F₅O₂
Siedepunkt: 94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054725
CAS-Nummer: 20562-79-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge