tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC51388-1G
APOSPC51388-1GEA 357 EUR InStock
APOSPC51388-1G
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆F₂N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23105898
CAS-Nummer: 1408074-83-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge