5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5169-1G PC5169-250MG
APOSPC5169-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂
MW: 194.13 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094268
CAS-Nummer: 179062-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge