Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline


Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Melting Pt: 128…131 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094272
CAS-Nummer: 517920-71-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge