6-Chloro-5-(difluoromethyl)-1-isopropyl-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520031-1G
APOSPC520031-1GEA 3650 EUR InStock
APOSPC520031-1G
6-Chloro-5-(difluoromethyl)-1-isopropyl-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Chloro-5-(difluoromethyl)-1-isopropyl-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₁₀H₁₀ClF₂N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767515
CAS-Nummer: 2090187-23-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge