3-(Difluoromethyl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520102-1G
APOSPC520102-1GEA 3650 EUR InStock
APOSPC520102-1G
3-(Difluoromethyl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-1H-indole
3-(Difluoromethyl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)-1H-indole
Formel: C₁₇H₁₅F₂NO₂
MW: 303.303 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767585
CAS-Nummer: 2149597-66-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge