3-Bromo-6-(difluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520116-1G
APOSPC520116-1GEA 3650 EUR InStock
APOSPC520116-1G
3-Bromo-6-(difluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-6-(difluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₆BrF₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767599
CAS-Nummer: 2091766-48-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge