[3-(Difluoromethyl)-1H-indazol-5-yl]azinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520144-1G
APOSPC520144-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520144-1G
[3-(Difluoromethyl)-1H-indazol-5-yl]azinate
[3-(Difluoromethyl)-1H-indazol-5-yl]azinate
Formel: C₈H₅F₂N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30496615
CAS-Nummer: 2020068-88-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge