3-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520157-1G
APOSPC520157-1GEA 3190 EUR InStock
APOSPC520157-1G
3-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
3-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Formel: C₈H₆F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767637
CAS-Nummer: 2091580-80-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge