8-Bromo-6-chloro-3-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520158-1G
APOSPC520158-1GEA 3190 EUR InStock
APOSPC520158-1G
8-Bromo-6-chloro-3-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-chloro-3-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄BrClF₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767638
CAS-Nummer: 2092851-11-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge