2-Bromo-7-(difluoromethyl)-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520169-1G
APOSPC520169-1GEA 2740 EUR InStock
APOSPC520169-1G
2-Bromo-7-(difluoromethyl)-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
2-Bromo-7-(difluoromethyl)-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formel: C₇H₄BrF₂N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767649
CAS-Nummer: 2092061-78-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge