4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-3-fluoro-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520209-1G
APOSPC520209-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520209-1G
4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-3-fluoro-phenol
4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-3-fluoro-phenol
Formel: C₁₁H₇F₃OS
MW: 244.233 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767689
CAS-Nummer: 2090262-42-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge