3-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520245-1G
APOSPC520245-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520245-1G
3-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-ol
3-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-ol
Formel: C₁₀H₇F₂NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767724
CAS-Nummer: 2091581-96-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge