2-Bromo-5-chloro-3-(difluoromethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520258-1G
APOSPC520258-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520258-1G
2-Bromo-5-chloro-3-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-chloro-3-(difluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₂BrClF₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767738
CAS-Nummer: 2090725-83-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge