4-(Difluoromethyl)-3,5-dimethoxy-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520300-1G
APOSPC520300-1GEA 1200 EUR InStock
APOSPC520300-1G
4-(Difluoromethyl)-3,5-dimethoxy-phenol
4-(Difluoromethyl)-3,5-dimethoxy-phenol
Formel: C₉H₁₀F₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30496619
CAS-Nummer: 2092380-84-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge