1,3-bis(difluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520311-1G
APOSPC520311-1GEA 627 EUR InStock
APOSPC520311-1G
1,3-bis(difluoromethyl)benzene
1,3-bis(difluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767780
CAS-Nummer: 936330-10-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge