1-(4-Chlorophenoxy)-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520329-1G
APOSPC520329-1GEA 1320 EUR InStock
APOSPC520329-1G
1-(4-Chlorophenoxy)-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-benzene
1-(4-Chlorophenoxy)-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-benzene
Formel: C₁₃H₈ClF₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30496642
CAS-Nummer: 2149602-13-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge