1-Chloro-4-(difluoromethyl)-5-fluoro-2-methoxy-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520344-1G
APOSPC520344-1GEA 1830 EUR InStock
APOSPC520344-1G
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-5-fluoro-2-methoxy-benzene
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-5-fluoro-2-methoxy-benzene
Formel: C₈H₆ClF₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767790
CAS-Nummer: 2149589-82-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge