1-(6-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520357-1G
APOSPC520357-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520357-1G
1-(6-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(6-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉FN₂·ClH
MW: 188.63 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30496662
CAS-Nummer: 2149598-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge