1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520362-1G
APOSPC520362-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520362-1G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₉H₉F₃N₂·ClH
MW: 238.637 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30496667
CAS-Nummer: 1384264-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge