2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520519-5G
APOSPC520519-5GEA 498 EUR InStock
APOSPC520519-5G
2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194.11 g/mol
Melting Pt: 130…132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02090853
CAS-Nummer: 128694-63-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge