1-Cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520565-5G
APOSPC520565-5GEA 1880 EUR InStock
APOSPC520565-5G
1-Cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine 95%
1-Cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
Formel: C₈H₁₄F₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07384540
CAS-Nummer: 1078726-20-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge