5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520576-10G PC520576-1G PC520576-5G
APOSPC520576-10GEA 1040 EUR InStock
APOSPC520576-10G APOSPC520576-1G APOSPC520576-5G
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆ClF₃
MW: 194.59 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037961
CAS-Nummer: 1839-92-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge