2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 1230 EUR InStock
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₈F₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836618
CAS-Nummer: 567-15-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge