4-Bromo-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520617-5G
APOSPC520617-5GEA 919 EUR InStock
APOSPC520617-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
4-Bromo-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226694
CAS-Nummer: 1186195-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge