3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520678-1G PC520678-5G
APOSPC520678-1GEA 803 EUR InStock
APOSPC520678-1G APOSPC520678-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11976109
CAS-Nummer: 1263274-68-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge