Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PC520816-1G PC520816-500MG PC520816-5G
APOSPC520816-1GEA 228 EUR InStock
APOSPC520816-1G APOSPC520816-500MG APOSPC520816-5G
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene


Formel: C₈H₃F₇
MW: 232.1 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226555
CAS-Nummer: 1099597-20-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge