2-(2,2-Difluorocyclopropyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC520852-1G
APOSPC520852-1GEA 194 EUR InStock
APOSPC520852-1G
2-(2,2-Difluorocyclopropyl)acetic acid
2-(2,2-Difluorocyclopropyl)acetic acid
Formel: C₅H₆F₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19229279
CAS-Nummer: 123131-67-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge