4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520880-1G
APOSPC520880-1GEA 134 EUR InStock
APOSPC520880-1G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formel: C₇H₁₂F₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09040573
CAS-Nummer: 58665-70-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge