3,6-Bis(trifluoromethyl)-2-chloropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC520889-1G
APOSPC520889-1GEA 282 EUR InStock
APOSPC520889-1G
3,6-Bis(trifluoromethyl)-2-chloropyridine 98%
3,6-Bis(trifluoromethyl)-2-chloropyridine
Formel: C₇H₂ClF₆N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128907
CAS-Nummer: 175136-26-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge