5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC52218-250MG
APOSPC52218-250MGEA 545 EUR InStock
APOSPC52218-250MG
5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₄F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432482
CAS-Nummer: 1263379-05-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge