5-Chloro-6-fluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC52219-250MG
APOSPC52219-250MGEA 400 EUR InStock
APOSPC52219-250MG
5-Chloro-6-fluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
5-Chloro-6-fluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₄ClFN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432481
CAS-Nummer: 1263378-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge