Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Nitro-α,α,α-trifluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC5240-25G PC5240-100G
APOSPC5240-25GEA 126 EUR InStock
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluortoluol 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluortoluol


Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C/20mmHg
Melting Pt: 31…32 °C
Flash-Pt: 95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007145
CAS-Nummer: 384-22-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge