Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC530012-1G PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC530012-1G APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283.295 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427956
CAS-Nummer: 500789-04-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge