Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC530013-1G
APOSPC530013-1GEA 150 EUR InStock
APOSPC530013-1G
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428032
CAS-Nummer: 511272-51-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge