1-(3-Fluorphenyl)cyclopentancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC530022-5G
APOSPC530022-5GEA 161 EUR InStock
APOSPC530022-5G
1-(3-Fluorphenyl)cyclopentancarbonsäure 97%
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃FO₂
MW: 208.2288 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800624
CAS-Nummer: 214262-97-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge