2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53004-250MG
APOSPC53004-250MGEA 197 EUR InStock
APOSPC53004-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₄H₂F₃IN₂S
Melting Pt: 108…109 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11847617
CAS-Nummer: 682342-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge