6-Fluoropyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC53159-1G
APOSPC53159-1GEA 546 EUR InStock
APOSPC53159-1G
6-Fluoropyrazin-2-amine
6-Fluoropyrazin-2-amine
Formel: C₄H₄FN₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22566352
CAS-Nummer: 1246466-74-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge