[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53187-1G PC53187-25G PC53187-5G
APOSPC53187-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC53187-1G APOSPC53187-25G APOSPC53187-5G
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂O·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02671043
CAS-Nummer: 133115-55-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge