2,3-Difluor-5-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53217-1G
APOSPC53217-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC53217-1G
2,3-Difluor-5-hydroxybenzoesäure
2,3-Difluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Melting Pt: 180…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08704572
CAS-Nummer: 749230-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge