1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC5323-500MG
APOSPC5323-500MGEA 390 EUR InStock
APOSPC5323-500MG
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-2-carbonsäure
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-2-carbonsäure
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O₄
Melting Pt: 153…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1214189-74-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge