1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC5330-1G
APOSPC5330-1GEA 326 EUR InStock
APOSPC5330-1G
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₁H₁₃FN₂O₃
Melting Pt: 77…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08692381
CAS-Nummer: 873537-50-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge