Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, technische Qualität
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid


Formel: C₇H₃ClF₃I
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001037
CAS-Nummer: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge