Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535005-1G PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC535005-1G APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399286
CAS-Nummer: 91361-59-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge