Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535008-100MG PC535008-250MG
APOSPC535008-100MGEA 50.9 EUR InStock
APOSPC535008-100MG APOSPC535008-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23707517
CAS-Nummer: 1427415-25-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge