6-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC535043-250MG
APOSPC535043-250MGEA 87 EUR InStock
APOSPC535043-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 95%
6-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
MDL Number: MFCD26959067
CAS-Nummer: 1642844-33-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge