6-Fluoro-3-methoxypyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535050-250MG
APOSPC535050-250MGEA 97.3 EUR InStock
APOSPC535050-250MG
6-Fluoro-3-methoxypyridin-2-amine 97%
6-Fluoro-3-methoxypyridin-2-amine
Formel: C₆H₇FN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28722398
CAS-Nummer: 1805602-80-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge