5-Bromo-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535058-250MG
APOSPC535058-250MGEA 105 EUR InStock
APOSPC535058-250MG
5-Bromo-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol 95%
5-Bromo-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₆H₄BrF₃N₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16988234
CAS-Nummer: 1240602-39-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge