4-Bromo-6-fluoroisoquinolin-1(2H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535064-250MG
APOSPC535064-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSPC535064-250MG
4-Bromo-6-fluoroisoquinolin-1(2H)-one 95+%
4-Bromo-6-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14706174
CAS-Nummer: 1227607-99-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge