7-Bromo-5-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC535081-250MG
APOSPC535081-250MGEA 108 EUR InStock
APOSPC535081-250MG
7-Bromo-5-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
7-Bromo-5-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₇BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20287127
CAS-Nummer: 1341674-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge